Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.030-0.200 mm Chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
419292500 419290010 419290050
ACRO419292500EA 178 PLN
ACRO419292500 ACRO419290010 ACRO419290050
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.030-0.200 mm Chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Loss on drying ≤6.0 % (160°C)
Particle size ≤250 µm (D(90%))
Pore volume 0.8 to 1.0 ml/g (N2)
Surface area 500 to 600 m²/g