Drukuj
żel krzemionkowy 3-6 mm, non toxic do osuszania
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 346 PLN
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
żel krzemionkowy 3-6 mm, non toxic do osuszania
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)