Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm dla chromatografii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
241670010 241672500
ACRO241670010EA 564 PLN
ACRO241670010 ACRO241672500
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm dla chromatografii
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)