Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm dla chromatografii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 563 PLN
ACRO241660010 ACRO241660050
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm dla chromatografii
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)