Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm Chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 526 PLN
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
żel krzemionkowy, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm Chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)