Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm Chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
240380010 240380050
ACRO240380010EA 534 PLN
ACRO240380010 ACRO240380050
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm Chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)