Tetrachlorek cyny, anhydrous ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek cynowy, Chlorek cyny(IV)
Purity: 98%
CAS No.: 7646-78-8
Molecular Formula: Cl4Sn
Formula Weight: 260.50
Physical Form: Liquid
Density: 2.26
Refractive Index: 1.512
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -33°
Boiling Point: 114°
Solubility: Soluble in alcohol, CCl4, benzene, toluene, and acetone. Soluble in water with much heat evolution
Merck Reference: 14,8774
UN No.: 1827
MDL No.: MFCD00011242
Formuła:
Cl₄Sn MW: 260.52 g/mol Temp. Wrzenia: 114 °C Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 2.26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011242 Numer CAS: 7646-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9 Jednostka: 1827 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,8774 |