Drukuj
Tetrachlorek cyny, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynowy, Chlorek cyny(IV)
197510010 197510100 197511000 197510025
ACRO197510010EA 1610 PLN
ACRO197510010 ACRO197510100 ACRO197511000 ACRO197510025
Tetrachlorek cyny, anhydrous 99%
Tetrachlorek cyny
Formuła: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 2.22 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011242
Numer CAS: 7646-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Jednostka: 1827
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Free chlorine ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤40 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm