chlorek cyny (II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100
8.18150.0500
8.18150.0100EA
276
PLN
8.18150.0100
8.18150.0500
chlorek cyny (II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
chlorek cyny (II)
Formuła:
SnCl₂ Temp. Wrzenia: 623 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 246 °C Gęstość: 3,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011241 Numer CAS: 7772-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,08861 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 2700 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C |
Molar Mass | 189.62 g/mol |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) |
Density | 3.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |