chlorek cyny (II), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Stannous chloride, Tin dichloride
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
A16202.22EA
321
PLN
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
chlorek cyny (II), anhydrous 98%
chlorek cyny (II)
Purity: 98%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Formuła:
SnCl₂ MW: 189.62 g/mol Temp. Wrzenia: 652 °C Temp. topnienia: 247 °C Gęstość: 3.95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011241 Numer CAS: 7772-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8783 |