Drukuj
chlorek cyny (II), anhydrous ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride
41960.30 41960.A1 41960.A7
41960.30EA 818 PLN
41960.30 41960.A1 41960.A7
chlorek cyny (II), anhydrous ≥99%
chlorek cyny (II)
Purity: 99% min CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Physical Form: Crystalline Density: 3.95 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Solubility: Soluble in water, alkalies, alcohol, MEK, methyl acetate, ether, and acetone Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
As a reducing agent, in plating reactions, as a galvanizing reagent, an antisludging agent, a stabilizer, and as a catalyst
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 652 °C
Temp. topnienia: 247 °C
Gęstość: 3.95
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,8783