chlorek cyny (II), ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Stannous chloride, Tin dichloride
Ampuled under argon
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
35723.03EA
680
PLN
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
chlorek cyny (II), ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
chlorek cyny (II)
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.95
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Formuła:
SnCl₂ MW: 189.62 g/mol Temp. Wrzenia: 652 °C Temp. topnienia: 247 °C Gęstość: 3.95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011241 Numer CAS: 7772-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8783 |