Tetrachlorosilan ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40148.AC
40148.AE
40148.ACEA
464
PLN
40148.AC
40148.AE
Tetrachlorosilan ≥99.998% (metals basis)
Tetrachlorosilan
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-04-7
Molecular Formula: Cl4Si
Formula Weight: 169.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.483
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -70°
Boiling Point: 57.6°
Merck Reference: 14,8500
UN No.: 1818
MDL No.: MFCD00011229
Formuła:
Cl₄Si Temp. Wrzenia: 57,6 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1,483 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011229 Numer CAS: 10026-04-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-054-0 Jednostka: 1818 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8500 |