Drukuj
Tetrachlorosilan 99.8+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201160500 201165000
ACRO201160500EA 170 PLN
ACRO201160500 ACRO201165000
Tetrachlorosilan 99.8+%
Tetrachlorosilan
Formuła: Cl₄Si
Temp. Wrzenia: 58 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011229
Numer CAS: 10026-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-054-0
Jednostka: 1818
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Purity ≥99.80 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Titanium (Ti) ≤1 ppm
Vanadium (V) ≤0.1 ppm