tetrachlorek germanu (IV) ≥99.9999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Formuła:
Cl₄Ge Temp. Wrzenia: 83,1 °C Gęstość: 1,874 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011029 Numer CAS: 10038-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-116-7 Jednostka: 3264 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4410 |