Drukuj
tetrachlorek germanu (IV) 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 1340 PLN
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
tetrachlorek germanu (IV) 99.99% (trace metals basis)
tetrachlorek germanu (IV)
Formuła: Cl₄Ge
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,84 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011029
Numer CAS: 10038-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-116-7
Jednostka: 2922
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,04418
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %