Drukuj
chlorek ołowiu (II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07383.0100 8.07383.0500
8.07383.0100EA 145 PLN
8.07383.0100 8.07383.0500
chlorek ołowiu (II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
chlorek ołowiu (II)
Formuła: Cl₂Pb
Temp. Wrzenia: 950 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 496 °C
Gęstość: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011157
Numer CAS: 7758-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-845-5
Jednostka: 2291
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05422
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula Cl₂Pb
Chemical formula PbCl₂
Molar Mass 278.1 g/mol
Boiling point 950 °C (1013 hPa)
Density 5.85 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 500 °C
Solubility 10 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 1947 mg/kg
Storage class 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 61-20/22-33-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61