chlorek ołowiu (II), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formuła:
Cl₂Pb Temp. Wrzenia: 951 °C Temp. topnienia: 501 °C Gęstość: 5,85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011157 Numer CAS: 7758-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-845-5 Jednostka: 2291 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5404 |