Cyklopentadienylotal(I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13958.06
13958.14
13958.06EA
685
PLN
13958.06
13958.14
Cyklopentadienylotal(I)
Cyklopentadienylotal(I)
CAS No.: 34822-90-7
Molecular Formula: C5H5Tl
Formula Weight: 269.47
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: dec.
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00134141
Formuła:
C₅H₅Tl Temp. Wrzenia: 90…110 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134141 Numer CAS: 34822-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 252-229-2 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II |