Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41881.03
41881.06
41881.03EA
1400
PLN
41881.03
41881.06
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Gallium(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Formuła:
GaTe Temp. Wrzenia: 103…104 °C (0,08 mmHg) Temp. topnienia: 824 °C Gęstość: 5,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135536 Numer CAS: 12024-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-690-1 |