Siarczan(VI) talu(I) ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7446-18-6
Molecular Formula: Tl2SO4
Formula Weight: 504.80
Physical Form: Crystalline
Density: 6.77
Melting Point: 632°
Boiling Point: dec.
Solubility: Solubility in water increases with temperature
Merck Reference: 14,9269
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011278
Formuła:
O₄STl₂ Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 632 °C Gęstość: 6,77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011278 Numer CAS: 7446-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-201-3 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9269 |