Drukuj
Siarczan(VI) talu(I) 99.9+% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Siarczan talawy, Siarczan(VI) ditalu
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 246 PLN
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Siarczan(VI) talu(I) 99.9+% Trace metals basis
Siarczan(VI) talu(I)
Formuła: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Temp. topnienia: 632 °C
Gęstość: 6.77 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011278
Numer CAS: 7446-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-201-3
Jednostka: 1707
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09405
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %