kwas borowy ≥99%, proszek, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20183.291EA
455
PLN
20183.291
20183.360
kwas borowy ≥99%, proszek, GPR RECTAPUR®
kwas borowy
Formuła:
B(OH)₃ Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011337 Numer CAS: 10043-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Klasyfikacja Merck : 13,01326 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Non-volatile with methanol/HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.025 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |