Drukuj
kwas borowy 99.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20181.363EA 1790 PLN
20181.363 20181.294 20181.465
kwas borowy 99.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process