Drukuj
kwas borowy ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20177.290EA 284 PLN
20177.290 20177.368
kwas borowy ≥98%, crystallised, TECHNICAL
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %