Drukuj
kwas borowy, powder, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00162.5000 1.00162.9025
1.00162.5000EA 0 PLN
1.00162.5000 1.00162.9025
kwas borowy, powder, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 160
Gęstość: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM