kwas borowy ≥99.5% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
0588-2.5KGEA
861
PLN
0588-2.5KG
0588-500G
0588-1KG
kwas borowy ≥99.5% ACS
kwas borowy
Formuła:
B(OH)₃ MW: 61,83 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011337 Numer CAS: 10043-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Klasyfikacja Merck : 13,01326 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles (methanol) | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Nonvolatiles (methanol) | ≤0.05% |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99.5% |
Sulphate | ≤0.01% |