Drukuj
kwas borowy 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
180570010 180570025 180570100
ACRO180570010EA 384 PLN
ACRO180570010 ACRO180570025 ACRO180570100
kwas borowy 99+%, extra pure
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 169 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or granules
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤145 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm