tlenek talu (III) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Thallium (III) oxide
A17601.18
A17601.09
A17601.18EA
1490
PLN
A17601.18
A17601.09
tlenek talu (III) 96%
tlenek talu (III)
Purity: 96%
CAS No.: 1314-32-5
Molecular Formula: Tl2O3
Formula Weight: 456.74
Odour: Odourless
Melting Point: 717°
Boiling Point: 875°
Merck Reference: 14,9268
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011276
Formuła:
O₃Tl₂ MW: 456.76 g/mol Temp. Wrzenia: 875 °C Temp. topnienia: 717 Gęstość: 9.65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011276 Numer CAS: 1314-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-229-3 Jednostka: 1707 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,09404 |