Drukuj
tritlenek diboru, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron oxide, Boric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 7280 PLN
1.00169.0250 1.00169.0150
tritlenek diboru, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
tritlenek diboru
Formuła: B₂O₃
Temp. Wrzenia: 1860 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011315
Numer CAS: 1303-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Klasyfikacja Merck : 13,01327
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)