Drukuj
tritlenek diboru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron oxide, Boric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
11615-1KG-R 11615-25KG-R
SIAL11615-1KG-REA 491 PLN
SIAL11615-1KG-R SIAL11615-25KG-R
tritlenek diboru, Sigma-Aldrich®
tritlenek diboru
Formuła: B₂O₃
Temp. Wrzenia: 1860 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011315
Numer CAS: 1303-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Klasyfikacja Merck : 13,01327