tritlenek diboru ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron oxide, Boric anhydride
41786.04
41786.09
41786.18
41786.04EA
334
PLN
41786.04
41786.09
41786.18
tritlenek diboru ≥99.999% (metals basis)
tritlenek diboru
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Powder
Density: 2.46
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Formuła:
B₂O₃ Temp. Wrzenia: 1860 °C Temp. topnienia: ∼450 °C Gęstość: 2,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011315 Numer CAS: 1303-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Klasyfikacja Merck : 14,1337 |