tritlenek diboru, dehydrated (max. 0.02% H₂O) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron oxide, Boric anhydride
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Cylinder, 3.7cm dia, 32g/cylinder
Density: 2.46 +/- 0.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
Formuła:
B₂O₃ Temp. Wrzenia: 1860 °C Temp. topnienia: ∼450 °C Gęstość: 2,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011315 Numer CAS: 1303-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Klasyfikacja Merck : 14,1337 |