Drukuj
tritlenek diboru 98% -40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron oxide, Boric anhydride
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 475 PLN
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
tritlenek diboru 98% -40 mesh
tritlenek diboru
Formuła: B₂O₃
Temp. Wrzenia: 1860 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 2,46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011315
Numer CAS: 1303-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Klasyfikacja Merck : 13,01327
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)