Drukuj
jodek talu (I) ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 780 PLN
43001.09 43001.18 43001.36
jodek talu (I) ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
jodek talu (I)
Formuła: ITl
Temp. Wrzenia: 824 °C
Temp. topnienia: 440 °C
Gęstość: 7,1
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011279
Numer CAS: 7790-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-199-7
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,9264