jodek talu (I), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-30-9
Molecular Formula: TlI
Formula Weight: 331.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.1
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 440°
Boiling Point: 824°
Merck Reference: 14,9264
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011279
Formuła:
ITl Temp. Wrzenia: 824 °C Temp. topnienia: 440 °C Gęstość: 7,1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011279 Numer CAS: 7790-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-199-7 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9264 |