Thallium(I) fluoride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
78111.14
78111.22
78111.14EA
1640
PLN
78111.14
78111.22
Thallium(I) fluoride ≥97%
Thallium(I) fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 7789-27-7
Molecular Formula: TlF
Formula Weight: 223.37
Physical Form: Crystalline
Density: 8.36
Boiling Point: 655°
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,9262
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00049607
Formuła:
FTl MW: 223.38 g/mol Temp. Wrzenia: 655 °C Temp. topnienia: 315 Gęstość: 8.36 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049607 Numer CAS: 7789-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-154-1 Jednostka: 1707 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,09397 |