Drukuj
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1502-100G T1502-1KG T1502-250G T1502-500G
SIALT1502-100GEA 302 PLN
SIALT1502-100G SIALT1502-1KG SIALT1502-250G SIALT1502-500G
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Triethanolamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₆ClNO₃
MW: 185.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012596
Numer CAS: 637-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-284-2