chlorek talu (I), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formuła:
ClTl Temp. Wrzenia: 720 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 430 °C Gęstość: 7,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011274 Numer CAS: 7791-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-241-4 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9260 |