Drukuj
Kwas fenylofosfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenylphosphonic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P29006-100G P29006-500G P29006-5G
SIALP29006-100GEA 327 PLN
SIALP29006-100G SIALP29006-500G SIALP29006-5G
Kwas fenylofosfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas fenylofosfonowy
Formuła: C₆H₇O₃P
MW: 158.09 g/mol
Numer MDL: MFCD00002136
Numer CAS: 1571-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-388-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III