Drukuj
2-Merkapto-2-tiazolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M6204-100G M6204-500G
SIALM6204-100GEA 182 PLN
SIALM6204-100G SIALM6204-500G
2-Merkapto-2-tiazolina, Sigma-Aldrich®
2-Merkapto-2-tiazolina
Formuła: C₃H₅NS₂
MW: 119.21 g/mol
Numer MDL: MFCD00126013
Numer CAS: 96-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-512-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III