Drukuj
D(+)-glukoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
G8270-1KG G8270-100G G8270-10KG G8270-25KG G8270-5KG
SIALG8270-1KGEA 366 PLN
SIALG8270-1KG SIALG8270-100G SIALG8270-10KG SIALG8270-25KG SIALG8270-5KG
D(+)-glukoza, Sigma-Aldrich®
D(+)-glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 146 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
Klasyfikacja Merck : 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM