Drukuj
Kwas glioksalowy monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
G10601-25G G10601-100G G10601-10G
SIALG10601-25GEA 219 PLN
SIALG10601-25G SIALG10601-100G SIALG10601-10G
Kwas glioksalowy monohydrat, Sigma-Aldrich®
Kwas glioksalowy monohydrat
Formuła: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Numer MDL: MFCD00149497
Numer CAS: 563-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III