Drukuj
Kwas acetylenodikarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A15207-25G A15207-5G
SIALA15207-25GEA 1500 PLN
SIALA15207-25G SIALA15207-5G
Kwas acetylenodikarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas acetylenodikarboksylowy
Formuła: C₄H₂O₄
MW: 114.06 g/mol
Numer MDL: MFCD00004362
Numer CAS: 142-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-536-0
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II