Drukuj
chlorek talu (I) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thallium chloride
208880250 208881000
ACRO208880250EA 702 PLN
ACRO208880250 ACRO208881000
chlorek talu (I) 99%
chlorek talu (I)
Formuła: ClTl
Temp. Wrzenia: 720 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 7 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011274
Numer CAS: 7791-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-241-4
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09395
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %