Chlorek indu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
Ampuled under argon
44349.06
44349.22
44349.06EA
1010
PLN
44349.06
44349.22
Chlorek indu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Chlorek indu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: Cl3In
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formuła:
Cl₃In Temp. Wrzenia: 800 °C Temp. topnienia: 586 °C Gęstość: 3,460 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011058 Numer CAS: 10025-82-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-043-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4958 |