Drukuj
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
548014-25G 548014-5G
SIAL548014-25GEA 2410 PLN
SIAL548014-25G SIAL548014-5G
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy
Formuła: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426.08 g/mol
Numer MDL: MFCD00061398
Numer CAS: 58109-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 261-134-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III