Drukuj
Chlorek metakryloilu stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
523216-100ML 523216-1L
SIAL523216-100MLEA 995 PLN
SIAL523216-100ML SIAL523216-1L
Chlorek metakryloilu stabilised, Sigma-Aldrich®
Chlorek metakryloilu
Formuła: C₄H₅ClO
Numer MDL: MFCD00000716
Numer CAS: 920-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-058-9
Jednostka: 3383
ADR: 6.1,I