Drukuj
Chlorek indu(III), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
11856.03EA 445 PLN
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
Chlorek indu(III), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Chlorek indu(III)
Purity: 99.999% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Physical Form: Crystalline Density: 3.460 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formuła: Cl₃In
MW: 221.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 800 °C
Temp. topnienia: 586
Gęstość: 3.460
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011058
Numer CAS: 10025-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-043-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,4958