Drukuj
Chlorek indu(III) 99.995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 537 PLN
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Chlorek indu(III) 99.995% (trace metals basis)
Chlorek indu(III)
Formuła: Cl₃In
Temp. Wrzenia: 800 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 586 °C
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011058
Numer CAS: 10025-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-043-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %